Messbecher, mit Henkel
Lieferant: HIRSCHMANN
7600394 7600393 7600390 7600386 7600380 7600375
HIRS7600394EA 127 CHF
HIRS7600394 HIRS7600393 HIRS7600390 HIRS7600386 HIRS7600380 HIRS7600375
Messbecher, mit Henkel
Becher
PP, sehr gut durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis zu +121 °C (für 20 Minuten), für längere Zeiträume +100 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine Vielzahl anderer Verwendungen. Mit erhabener, blauer Graduierung.
Lebensmittelsichere Produkte laut EC Direktive Nr. 10/2011