Bördelkappen für Fläschchen mit Bördelhals, N 11
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
70231 70231.1 70231.2 70239 702401 70256 702801 70284 70288 702995 702823 702730 702175 702730.1 702730.2 702730.3 702879 70288.1 70288.2 70288.3 702995.1 702995.2 702995.3 70246.3 70246
MANA70231EA 31.2 CHF
MANA70231 MANA70231.1 MANA70231.2 MANA70239 MANA702401 MANA70256 MANA702801 MANA70284 MANA70288 MANA702995 MANA702823 MANA702730 MANA702175 MANA702730.1 MANA702730.2 MANA702730.3 MANA702879 MANA70288.1 MANA70288.2 MANA70288.3 MANA702995.1 MANA702995.2 MANA702995.3 MANA70246.3 MANA70246
Bördelkappen für Fläschchen mit Bördelhals, N 11
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Gebrauchsfertige, für Fläschchen mit Bördelhals verfügbare, Bördelkappen mit montierten Septen und einfache Bördelkappen.
  • Große Auswahl an Aluminium-- und Magnet-Bördelverschlüssen mit unterschiedlichen Septenmaterialien und Kappenfarben
  • Magnetische Version für CTC PAL Autosampler oder baugleiche Konstruktionen
  • Große Auswahl an Septenmaterialien
New Product
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable