Kapillarsäulen, CP-Sil 5 CB für Formaldehyd
Lieferant: VARIAN
CP7475 CP7475I5
VARICP7475EA 2630 CHF
VARICP7475 VARICP7475I5
Kapillarsäulen, CP-Sil 5 CB für Formaldehyd
Chromatographiesäulen
CP-Sil 5 CB für Formaldehyd ist für die Analyse von Formaldehyd, Wasser und Methanol optimiert und kann eine Spurenanalyse von Schwefelverbindungen und partiellen Permanentgasen ermöglichen.
  • Spurenanalyse von Schwefelverbindungen möglich
  • Teilweise permanente Gasanalyse möglich (insbesondere in Schaltanlagen)
  • Die unpolare Phase ermöglicht genaue Trennungen basierend auf der Flüchtigkeit
  • Hohe Inertheit, eluiert Schwefelbestandteile ohne Absorption für hochwertige Daten und niedrige Nachweisgrenzen
  • Höchste Effizienz für diese apolare Säule mit dem dicksten Film