VWR®, Verschlussfilm für ELISA und generelle Inkubation
Lieferant: VWR
VWR®
731-0312EA 397 CHF
731-0312 731-0310 731-0311 731-0309
VWR®, Verschlussfilm für ELISA und generelle Inkubation
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Polyesterfilm mit Acryl-Klebefläche. Diese nicht durchstechbaren Filme auf Rollen werden für ELISA-Tests, allgemeine Inkubation und kurzzeitige Lagerung empfohlen.
  • Empfohlener Temperaturbereich von −40 bis +120 °C
  • Gesamtstärke 64,8 μm (Film 38,1 μm, Kleber 26,7 μm)
  • Vorgeschnittene Filme, durch grüne Bänder getrennt, für einfache Verwendung
  • Minimeren die Verdunstung und verhindern die Kontamination zwischen den Wells
Lieferumfang: Jede Rolle enthält den zur Abdeckung von 100 Mikrotiterplatten benötigten Film.