Mehrfachdispenser, Stepper™ 411
Lieferant: Socorex
Stepper™ 416
SOCO416.5000EA 580 CHF
SOCO416.5000
Mehrfachdispenser, Stepper™ 411
Pipetten Mehrfachdispenser
Einstellbare Pipette für verlässliches Dispensieren und präzise Ergebnisse. Ausgewählte Materialien sorgen für Schlagfestigkeit und eine kompakte Form, was das Risiko für interne Kontaminierung stark reduziert. Die Pipette bietet bis zu 73 Dosierungen mit einer großen Auswahl an 53 verschiedenen Volumen.
  • Volumenbereich von 10 bis 5000 µl
  • Einzigartige Auslösfunktion (Aktivierung mit 4 Fingern statt des Daumens) verhindert ein Ermüden des Daumens Einstelldrehknopf zeigt Volumen und Anzahl der Aliquote klar an
  • Nur drei Verdrängungsspritzen, farbcodiert
  • Selbstverriegelungsmechanismus
Syringes are available non sterile (supplied in bulk packages) or sterile (bioproof™ version, individually wrapped). Selection packs include 20 syringes of each volume.
Bestellinformation: Wird mit farbkodierten Auswahltasten, Adapter und Ecostep™-Spitzen geliefert.