BLItz™ Protein-Erkennungssystem
Lieferant: PALL FORTEBIO
18-5082 18-5019 18-5022 18-5060 18-5120
733-2138EA 600.16 CHF
733-2138 733-2145 733-2141 733-2148 733-2425
BLItz™ Protein-Erkennungssystem
Analysatoren Protein-Analysatoren
Das BLItz™-System ermöglicht markierungsfreie und Echtzeit-Analysen biomolekularer Interaktionen.
  • Sofortiger Nachweis und Quantifizierung spezifischer Proteine
  • Echtzeit-Analysen von Bindungskinetiken, inklusive Immobilisierung einer der beiden Bindungspartner
  • Quantifizierung von Proteinen in wenigen Minuten, auch in komplexen Gemischen
  • 'Label-free' und in Echtzeit - Spart Zeit und Reagenzien
  • Nur geringe Probenvolumen notwendig
  • Exzellente Alternative zu SPR Systemen
Mithilfe der Bio-Layer Interferometry (BLI)-Technologie zur Erkennung kleiner Änderungen in der Anzahl der an einen Biosensor gebundenen Moleküle können Echtzeit-Bindungskurven in Minutenschnelle mit nur 4-µl-Probe erstellt werden.
Da sich die Bindungskurve proportional zu der Konzentration des Zielmoleküls verhält, eignet sich das hochsensitive BLItz™-System auch zur Quantifizierung von Proteinen in 100 ng/ml-Konzentrationen (oder höher), selbst in Rohproben.
BLItz™ Messungen können verwendet werden um Labor-intensivere Beurteilungsmethoden zu ergänzen, oder in einigen Fällen arbeitsintensive Methoden zu ersetzen – Bindungspaaroptimierung, Ligandenbindungsstudien, Untersuchung von Prozessbedingungen oder quantitative kinetische Studien, Optimierung von ELISA-Assays.