Industriewaagen, Valor® 7000 kompakte Tischwaagen
Lieferant: Ohaus
Valor®
611-2621EA 760 CHF
611-2621 611-2620 611-2595 611-2594 611-2593 611-2619 611-2592 611-2618 611-2591 611-2617
Industriewaagen, Valor® 7000 kompakte Tischwaagen
Waagen
Lebensmittelwaage zur Steigerung der Produktivität in den Bereichen Wägen und Portionieren. Sie verfügt über berührungslose Sensoren für die Durchführung bestimmter Funktionen, ohne eine Taste betätigen zu müssen, wodurch die Waage weniger verunreinigt wird. Die Valor 7000 ist NSF-zertifiziert (Lebensmittelsicherheits-Zertifizierung) und für HACCP-konforme Systeme geeignet.
  • Berührungslose Sensoren an Vorder- und Rückseite
  • Zwei hinterleuchtete Anzeigen an Vorder- und Rückseite für schnelles Wägen durch zwei Benutzer
  • Stabilisierungszeit von einer Sekunde für höheren Durchsatz
  • Netzbetrieb, mit integriertem Akku für mobilen Einsatz
  • Schutzart IP 43 (spritzwassergeschützt)
Bestellinformation: Weitere verfügbare Konnektivitätsoptionen umfassen einen optionalen Ethernet-Anschluss, sowie eine zweite RS232- oder USB-Schnittstelle. Geprüfte Versionen sind ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vwr.com oder auf Anfrage.