VWR® Star-Blender® Digitaler Labormischer
Lieferant: VWR Collection
710-0958EA 4400 CHF
710-0958 710-1045 710-1044
VWR® Star-Blender® Digitaler Labormischer
Homogenisatoren Laborhomogenisatoren
Probenvolumen von 80 bis 400 ml.
  • Digitale Anzeige für die einfache Einstellung von Geschwindigkeit und Zeit
  • Zwei reziproke Paddel
  • Innere und äußere Oberflächen aus poliertem Edelstahl AISI 304
  • Fenster in der Vordertür zur Beobachtung der verpackten Proben während der Homogenisierung
  • Kippverschluss mit entfernbaren Vordertür zur Erleichterung von Betrieb und Reinigung
Mikrobiologische und pathogene Proben können ohne Risiko für den Bediener oder die Umwelt gehandhabt werden, indem feste und halbfeste Proben in versiegelten Beuteln gemischt werden, wodurch keine Bioaerosole entstehen können.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten