Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, TouchNTuff® 93-700
Lieferant: Ansell
93-700/6.5-7 93-700/7.5-8 93-700/8.5-9 93-700/9.5-10
112-2790EA 992 CHF
112-2790 112-2791 112-2792 112-2793
Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, TouchNTuff® 93-700
Handschuhe
Diese Nitril-Handschuhe bieten eine hohe Chemikalienbeständigkeit und die dreifache Durchstichfestigkeit von Standard-Latexhandschuhen.
  • Sterile, powder-free, textured fingertips
  • Beaded cuffs for easier donning
  • Unique formulation provides a high level of comfort and increased protection in the forearm (longer cuff)
  • Free of natural rubber latex proteins: Gloves may be worn by latex-sensitive (Type I) wearers
  • Gloves are post-cleaned, single pair packed and sterilised to deliver the optimum solution for critical environment applications
Die Handschuhe sind dünn genug für Präzisionsarbeiten und doch robust genug, um Rissen und Chemikalien zu widerstehen. Sie sind für Anwendungen in kritischen Umgebungen (ISO-Klasse 5 oder höher) geeignet, die Sterilität erfordern.
Length: 300 mm
Thickness: 0,135 ±0,015 mm (palm, single wall)
Colour: Green
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.5
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Verpackung: One pair per poly wallet, sealed in a poly envelope; 10 pairs per sealed polybag; 5 sealed polybags per master bag; 4 master bags per case liner; 200 pairs per carton. All packaging is printed with cleanroom compatible, IPA resistant ink. The polybags have an easy-tear opening. The gloves are triple bagged for superior contamination control.