(5-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30513G1
AS30513G5
ACTIAS30513G1EA
0
CHF
ACTIAS30513G1
ACTIAS30513G5
(5-Chlor-3-pyridinyl)methanol
(5-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆ClNO |
MDL Number:
MFCD09743969 CAS-Nummer: 22620-34-4 |