Thionylchlorid 1 M in Dichlormethan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Thionyl dichloride
H31857.AE H31857.AP
H31857.AEEA 104 CHF
H31857.AE H31857.AP
Thionylchlorid 1 M in Dichlormethan
Thionylchlorid
CAS No.: 7719-09-7 Molecular Formula: Cl2OS Formula Weight: 118.97 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011449
Formel: Cl₂OS
Dichte: 1.35
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011449
CAS-Nummer: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 2922
ADR: 8,III