3-Fluor-5-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
F5447G5 AS51589G1 AS51589G5
XXXXF5447G5EA 0 CHF
XXXXF5447G5 ACTIAS51589G1 ACTIAS51589G5
3-Fluor-5-(tributylstannyl)pyridin
3-Fluor-5-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₀FNSn
MDL Number: MFCD13152000
CAS-Nummer: 871942-19-7
UN: 2788
ADR: 6.1,II