Siliciumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Silicium(IV)oxid
41099.KSEA
1260
CHF
41099.KS
Siliciumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Siliciumdioxid
Formel:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1719 °C Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,08493 |