Siliciumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Silicium(IV)oxid
41096.KSEA 467 CHF
41096.KS
Siliciumdioxid ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Siliciumdioxid
Magnetron sputtering source
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1719 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493