Natriumfluorid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
46912.09 46912.18
46912.09EA 143 CHF
46912.09 46912.18
Natriumfluorid ≥99,99% (Metall-Basis)
Sodium fluoride
Formel: NaF
Siedepunkt: 1704 °C
Melting Pt: 993 °C
Dichte: 2,78
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003524
CAS-Nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM