4'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Methyl-4-biphenylcarboxylic acid
H34459.03 H34459.06
H34459.03EA 113 CHF
H34459.03 H34459.06
4'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure 96%
4'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Melting Pt: 257…258 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00448778
CAS-Nummer: 720-73-0