Trifluoressigsäure für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: TFA
0993-100MLEA 157 CHF
0993-100ML 0993-500ML
Trifluoressigsäure für die Biotechnologie
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Siedepunkt: 71,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg