Samarium-Standardlösung, 1.000 mg/l Sm in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: CPAchem
ACSDC054.2NP.L5EA
285
CHF
ACSDC054.2NP.L5
ACSDC054.2NP.L1
ACSDC054.2NP.L25
Samarium-Standardlösung, 1.000 mg/l Sm in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Samarium-Standards
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)