Barium-Standardlösung, 10.000 mg/l Ba in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: ACTIVE MOTIF
C106.2NP.L1 C106.2NP.L25 C106.2NP.L5
ACSDC106.2NP.L1EA 284 CHF
ACSDC106.2NP.L1 ACSDC106.2NP.L25 ACSDC106.2NP.L5
Barium-Standardlösung, 10.000 mg/l Ba in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Barium-Standards