Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
46943.GH 46943.HW 46943.HX
46943.GHEA 163 CHF
46943.GH 46943.HW 46943.HX
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Molybdenum
Formel: Mo
MW: 95.94 g/mol
Siedepunkt: 3617
Melting Pt: 2622
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317