2-Methoxy-4-nitrobenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H27391.14 H27391.06
H27391.14EA 631 CHF
H27391.14 H27391.06
2-Methoxy-4-nitrobenzonitril ≥98%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 101084-96-2 Molecular Formula: C8H6N2O3 Formula Weight: 178.15 Melting Point: 177-180° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD02093781
Formel: C₈H₆N₂O₃
Melting Pt: 177…180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093781
CAS-Nummer: 101084-96-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III