Neodymnitrid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Neodymium(III) nitride
42091.04
42091.09
42091.04EA
140
CHF
42091.04
42091.09
Neodymnitrid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Neodymium nitride
Purity: 99.9%
CAS No.: 25764-11-8
Molecular Formula: NdN
Formula Weight: 158.25
Physical Form: -60 Mesh Powder
Formel:
NNd MW: 158,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049990 CAS-Nummer: 25764-11-8 EINECS: 247-246-7 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)