2-Brom-1,3-dimethoxybenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B25485.14 B25485.06 B25485.03
B25485.14EA 462 CHF
B25485.14 B25485.06 B25485.03
2-Brom-1,3-dimethoxybenzol ≥98%
2-Brom-1,3-dimethoxybenzol
Purity: 98% CAS No.: 16932-45-9 Molecular Formula: C8H9BrO2 Formula Weight: 217.06 Melting Point: 91-94° MDL No.: MFCD07780177
Formel: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Melting Pt: 91…94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07780177
CAS-Nummer: 16932-45-9