Methyl-(4-methoxyphenyl)acetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17940.14 A17940.22 A17940.36
A17940.14EA 81.8 CHF
A17940.14 A17940.22 A17940.36
Methyl-(4-methoxyphenyl)acetat ≥97%
Methyl-(4-methoxyphenyl)acetat
Purity: 97+% CAS No.: 23786-14-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.23 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 157-159°/19mm Beilstein Reference: 2209665 MDL No.: MFCD00008454
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 157…159 °C (19 mmHg)
Dichte: 1,135
Flash-Pt: >100 °C (212 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008454
CAS-Nummer: 23786-14-3
EINECS: 245-886-1