3-Brom-4-heptanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H32094.03
H32094.09
H32094.03EA
106
CHF
H32094.03
H32094.09
3-Brom-4-heptanon ≥98%
3-Bromo-4-heptanone
Purity: 98%
CAS No.: 42330-10-9
Molecular Formula: C7H13BrO
Formula Weight: 193.08
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 39°/1mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD09757526
Formel:
C₇H₁₃BrO MW: 193,08 g/mol Siedepunkt: 39 °C (1 mmHg) Dichte: 1.248 Flash-Pt: 75 °C (167 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09757526 CAS-Nummer: 42330-10-9 UN: 3265 ADR: 8,II |