Rhodium, schwarz ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
12353.02 12353.04
12353.02EA 2350 CHF
12353.02 12353.04
Rhodium, schwarz ≥99,9% (Metall-Basis)
Rhodium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: Black powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III