Silicium ≥99%, kristallines Pulver APS ∼100 nm, Plasmasynthese
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
46308.10 46308.04 46308.09 46308.18
46308.10EA 0 CHF
46308.10 46308.04 46308.09 46308.18
Silicium ≥99%, kristallines Pulver APS ∼100 nm, Plasmasynthese
Silicium
Purity: 99% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311
Formel: Si
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635