4-Methoxy-N-methylanilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Methyl-p-anisidine
177220010 177220100
ACRO177220010EA 35.6 CHF
ACRO177220010 ACRO177220100
4-Methoxy-N-methylanilin 98%
4-Methoxy-N-methylanilin
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 135…136 °C (19 mmHg)
Melting Pt: 33…36 °C
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008399
CAS-Nummer: 5961-59-1
EINECS: 227-735-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %