Zinn-Standardlösung, 10.000 mg/l Sn in verd. Salpetersäure mit 2%iger Flußsäure Standard für die ICP
Lieferant: CPACHEM
C155.2N2FP.L1 C155.2N2FP.L25 C155.2N2FP.L5
ACSDC155.2N2FP.L1EA 271 CHF
ACSDC155.2N2FP.L1 ACSDC155.2N2FP.L25 ACSDC155.2N2FP.L5
Zinn-Standardlösung, 10.000 mg/l Sn in verd. Salpetersäure mit 2%iger Flußsäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Zinn-Standards