N,N-Diisopropylethylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Aminoethyldiisopropylamine, N,N-Bis(isopropyl)ethane-1,2-diamine
L04765.09
L04765.18
L04765.09EA
72.1
CHF
L04765.09
L04765.18
N,N-Diisopropylethylendiamin 97%
N,N-Diisopropylethylendiamin
Purity: 97%
CAS No.: 121-05-1
Molecular Formula: C8H20N2
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 170°
Beilstein Reference: 1734800
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00015015
Formel:
C₈H₂₀N₂ Siedepunkt: 170 °C Dichte: 0.828 Flash-Pt: 54 °C (129 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015015 CAS-Nummer: 121-05-1 EINECS: 204-447-4 ADR: 3,III |