4-Methyl-1H-pyrazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Fomepizole
A18083.03
A18083.06
A18083.03EA
94.6
CHF
A18083.03
A18083.06
4-Methyl-1H-pyrazol ≥97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Purity: 97+%
CAS No.: 7554-65-6
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4945
Melting Point: 13°
Boiling Point: 204-207°
Beilstein Reference: 105204
Merck Reference: 14,4216
MDL No.: MFCD00005245
Formel:
C₄H₆N₂ MW: 82,11 g/mol Siedepunkt: 204…207 °C Melting Pt: 13 °C Dichte: 1.018 Flash-Pt: 96 °C (204 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005245 CAS-Nummer: 7554-65-6 EINECS: 231-445-0 Merck Index: 14,4216 |