4-Methyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Fomepizole
206970010
206970050
206970250
ACRO206970010EA
78.7
CHF
ACRO206970010
ACRO206970050
ACRO206970250
4-Methyl-1H-pyrazol 97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₆N₂ MW: 82,11 g/mol Siedepunkt: 99…100 °C (6 mmHg) Dichte: 0.99 g/cm³ Flash-Pt: 96 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005245 CAS-Nummer: 7554-65-6 EINECS: 231-445-0 UN: 1760 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4920 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |