3,6-Dichlorpicolinsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
H27146.06
H27146.03
H27146.06EA
321
CHF
H27146.06
H27146.03
3,6-Dichlorpicolinsäure 96%
3,6-Dichlorpicolinsäure
Purity: 96%
CAS No.: 1702-17-6
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Flash Point:
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ MW: 192,00 g/mol Melting Pt: ∼ 150 °C (dec.) Flash-Pt: >100 °C (212 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078655 CAS-Nummer: 1702-17-6 EINECS: 216-935-4 Merck Index: 14,2400 |