Chlorbis(3,5-dimethylphenyl)phosphin tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Bis(3,5-dimethylphenyl)chlorophosphine
H25885.06 H25885.03
H25885.06EA 675 CHF
H25885.06 H25885.03
Chlorbis(3,5-dimethylphenyl)phosphin tech. 90%, technische Qualität
Chlorbis(3,5-dimethylphenyl)phosphin
Purity: 90% CAS No.: 74289-57-9 Molecular Formula: C16H18ClP Formula Weight: 276.75 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01630841
Formel: C₁₆H₁₈ClP
MW: 276.75 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01630841
CAS-Nummer: 74289-57-9
UN: 3261
ADR: 8 II