Dinonylphthalat (Isomerengemisch) 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Phthalic acid dinonyl ester
A12871.30 A12871.18 A12871.09
A12871.30EA 1310 CHF
A12871.30 A12871.18 A12871.09
Dinonylphthalat (Isomerengemisch) 96%
Dinonylphthalat (Isomerengemisch)
Purity: 98% CAS No.: 84-76-4 Molecular Formula: C26H42O4 Formula Weight: 418.62 Flash Point: 216°(421°F)
Formel: C₂₆H₄₂O₄
Dichte: 0.97
Flash-Pt: 216 °C (421 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036237
CAS-Nummer: 84-76-4
EINECS: 201-560-0
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable