Ethyl-3-ethoxypropionat 99+% Stabilised, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3-ethoxypropanoate
269490010 269490025 269490100
ACRO269490010EA 56.8 CHF
ACRO269490010 ACRO269490025 ACRO269490100
Ethyl-3-ethoxypropionat 99+% Stabilised, pure
Ethyl-3-ethoxypropionat
Formel: C₇H₁₄O₃
MW: 146.19 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –75 °C
Dichte: 0.949 g/cm³
Flash-Pt: 59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051356
CAS-Nummer: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm BHT