Laborglasreiniger deconex® 20 NS-x
Lieferant: Borer Chemie
519100.00-F10W 519100.00-K10W 519100.00-KK5W
DECO519100.00-F10WEA 38.9 CHF
DECO519100.00-F10W DECO519100.00-K10W DECO519100.00-KK5W
Laborglasreiniger deconex® 20 NS-x
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat zur manuellen und maschinellen Reinigung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Mit breitem Reinigungsspektrum, Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • Grosse Reinigungsleistung dank hohem Quell- und Dispergievermögen
  • Zur rückstandsfreien und nichtschäumenden Reinigung von hochwertigen Gegenständen
  • Geeignet für Tauchbäder, Ultraschallanlagen und Spülautomaten
  • Tensidfrei, kein Eintrag von Tensiden ins Abwasser
  • EDTA-, NTA- und chlorfrei
  • Es wird eine Nachspülung mit einem sauren deconex® Reiniger als Abschluss des maschinellen Reinigungsprozesses empfohlen