2,4-Dichlor-6-methoxychinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2578G1 AS2578G5
ACTIAS2578G1EA 0 CHF
ACTIAS2578G1 ACTIAS2578G5
2,4-Dichlor-6-methoxychinazolin
2,4-Dichloro-6-methoxyquinazoline
Formel: C₉H₆Cl₂N₂O
MDL Number: MFCD09954880
CAS-Nummer: 105763-77-7