2-Chlorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2470G1 AS2470G5
ACTIAS2470G1EA 74 CHF
ACTIAS2470G1 ACTIAS2470G5
2-Chlorchinazolin
2-Chloroquinazoline
Formel: C₈H₅ClN₂
MDL Number: MFCD09959715
CAS-Nummer: 6141-13-5