2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33095.MD H33095.03 H33095.06
H33095.MDEA 116 CHF
H33095.MD H33095.03 H33095.06
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180,19 g/mol
Melting Pt: 228…230 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01647555
CAS-Nummer: 16405-98-4