Thiophen-2-ethylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(2-Aminoethyl)thiophene
A10920.14
A10920.03
A10920.06
A10920.14EA
828
CHF
A10920.14
A10920.03
A10920.06
Thiophen-2-ethylamin 98%
Thiophen-2-ethylamin
Purity: 98%
CAS No.: 30433-91-1
Molecular Formula: C6H9NS
Formula Weight: 127.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5510
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 106962
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00051495
Formel:
C₆H₉NS MW: 127,21 g/mol Siedepunkt: 201 °C Dichte: 1.087 Flash-Pt: 87 °C (188 °F) |
MDL Number:
MFCD00051495 CAS-Nummer: 30433-91-1 EINECS: 250-196-9 ADR: 8,III |