2-(Phenylthio)thiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A13708.03
A13708.06
A13708.03EA
91.2
CHF
A13708.03
A13708.06
2-(Phenylthio)thiophen ≥97%
2-(Phenylthio)thiophene
Purity: 97+%
CAS No.: 16718-12-0
Molecular Formula: C10H8S2
Formula Weight: 192.30
Boiling Point: 109-110°/0.4mm
MDL No.: MFCD00052141
Formel:
C₁₀H₈S₂ Siedepunkt: 109…110 °C (0,4 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052141 CAS-Nummer: 16718-12-0 |