2,6-Dichlorpyridin-N-oxid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine 1-oxide
379420010 379420050
ACRO379420010EA 32.3 CHF
ACRO379420010 ACRO379420050
2,6-Dichlorpyridin-N-oxid 98%
2,6-Dichlorpyridin-N-oxid
Formel: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,99 g/mol
Melting Pt: 134…138 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130246
CAS-Nummer: 2587-00-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 142 °C
GC ≥97.5 %