2-(Bromacetyl)naphthalin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
B23960.09 B23960.18 B23960.30
B23960.09EA 95.3 CHF
B23960.09 B23960.18 B23960.30
2-(Bromacetyl)naphthalin ≥98%
2-(Bromacetyl)naphthalin
Purity: 98% CAS No.: 613-54-7 Molecular Formula: C12H9BrO Formula Weight: 249.11 Melting Point: 80-85° Beilstein Reference: 639153 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004109
Formel: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Melting Pt: 80…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004109
CAS-Nummer: 613-54-7
EINECS: 210-348-7
UN: 3261
ADR: 8,II