Nickel(II)tetrafluoroborat Hexahydrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
358730100
358730250
ACRO358730100EA
35.3
CHF
ACRO358730100
ACRO358730250
Nickel(II)tetrafluoroborat Hexahydrat 99%
Nickel(II)tetrafluoroborat Hexahydrat
Formel:
B₂F₈Ni·6H₂O MW: 340,394 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150259 CAS-Nummer: 15684-36-3 EINECS: 238-753-4 UN: 1759 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Blue-green Powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |