3-Brom-5-phenylsalicylsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms:
NSC 109116, 5-PBSA, 5-Bromo-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 5-Bromo-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, AKR1C1-IN-1
13574-1
13574-5
13574-10
13574-25
CAYM13574-1EA
133
CHF
CAYM13574-1
CAYM13574-5
CAYM13574-10
CAYM13574-25
3-Brom-5-phenylsalicylsäure
3-Brom-5-phenylsalicylsäure
Formel:
C₁₃H₉BrO₃ MW: 293,113 g/mol |
MDL Number:
MFCD18378258 CAS-Nummer: 4906-68-7 |