Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
L19345.03 L19345.06
L19345.03EA 122 CHF
L19345.03 L19345.06
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd ≥97%
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 3541-37-5 Molecular Formula: C9H6OS Formula Weight: 162.21 Melting Point: 30-32° Boiling Point: 135-136°/8mm MDL No.: MFCD01075041
Formel: C₉H₆OS
Siedepunkt: 135…136 °C (8 mmHg)
Melting Pt: 30…32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075041
CAS-Nummer: 3541-37-5