3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A19196.03 A19196.06 A19196.14
A19196.03EA 61.4 CHF
A19196.03 A19196.06 A19196.14
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoesäure ≥97%
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 28026-96-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 266-207° MDL No.: MFCD00002514
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Melting Pt: 266…207 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002514
CAS-Nummer: 28026-96-2