Tolbutamid, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: N-(Butylcarbamoyl)-4-methylbenzenesulphonamide
T0891-100G T0891-25G
T0891-100GEA 116 CHF
T0891-100G T0891-25G
Tolbutamid, Supelco®
Tolbutamid
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₃S
MDL Number: MFCD00027169
CAS-Nummer: 64-77-7
EINECS: 200-594-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7ca1a6260eccf53052f76a0140cbaf7384917b3&vid=1f480c54c7f8eeefdaccc8058cdf17826c080ef1&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a633ad324da39d14a7607e8a0e1b21d731b0a440&vid=6c97a885bd3da952524f4bf2ad3076121f11a578&prid=web&clid=SAPDAM