Cyclopropylphenylsulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Cyclopropyl(phenyl)sulphane
L12321.03 L12321.06
L12321.03EA 50.2 CHF
L12321.03 L12321.06
Cyclopropylphenylsulfid ≥98%
Cyclopropylphenylsulfid
Purity: 98+% CAS No.: 14633-54-6 Molecular Formula: C9H10S Formula Weight: 150.24 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5810 Odour: Stench Boiling Point: 61-62°/1mm Beilstein Reference: 2075701 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00009684
Formel: C₉H₁₀S
MW: 150,24 g/mol
Siedepunkt: 61…62 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.045
Flash-Pt: 91 °C (195 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009684
CAS-Nummer: 14633-54-6
ADR: 9,III